Merck
ENA497376451
Enamine
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H10BrClN2O/c1-8-2-4-10(6-11(8)15)17-13(18)12-5-3-9(14)7-16-12/h2-7H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
UNDYRGMQUUKKQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257094
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)