Merck
ENA497376371
Enamine
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Wybierz wielkość
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-256896-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.57
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-256896-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8ClFO/c1-4(3-8)2-5(4,6)7/h8H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BBPYRAIMVSRRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)