Kluczowe dokumenty
ENA497376351
Enamine
methyl 3-(propylsulfanyl)prop-2-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.24
Iupac Name
methyl (E)-3-(propylthio)acrylate
Inchi Code
1S/C7H12O2S/c1-3-5-10-6-4-7(8)9-2/h4,6H,3,5H2,1-2H3/b6-4+
Klucz InChI
PFDBCMOLFGDPTM-GQCTYLIASA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256804
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256804
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)