Merck
ENA497376311
Enamine
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.27
Numer MDL:
Iupac Name
1-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c1-7(9)6-12(10,11)8-4-2-3-5-8/h7,9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
RDINOMFIDZJFMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256720
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256720
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)