Merck
ENA497376250
Enamine
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c1-17-12(16)9-4-6-15(7-5-9)11-3-2-10(13)8-14-11/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3
Klucz InChI
STGOLDLPNDJGOC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)