Kluczowe dokumenty
ENA497376085
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-3-7(8)6-4-5(6)2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Klucz InChI
LJEXECLDZCJGIE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256169
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256169
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)