Merck
ENA497376039
Enamine
9-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]-6-methoxy-9H-purin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.2
Numer MDL:
Iupac Name
9-((4-bromothiophen-2-yl)methyl)-6-methoxy-9H-purin-8-amine
Inchi Code
1S/C11H10BrN5OS/c1-18-10-8-9(14-5-15-10)17(11(13)16-8)3-7-2-6(12)4-19-7/h2,4-5H,3H2,1H3,(H2,13,16)
Klucz InChI
QOWHFOGGVJSIDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256042
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256042
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)