Merck
ENA497375502
Enamine
[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Iupac Name
(1-(methoxymethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-7-8(6-9)4-2-3-5-8/h9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
SNIUMKCBHCJLHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)