Merck
ENA497375426
Enamine
[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.59
Numer MDL:
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F3N3.ClH/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(3-10)12-4;/h1-2H,3,10H2;1H
Klucz InChI
LUFYADRGJUXICK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254713
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254713
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)