Merck
ENA497375245
Enamine
3-[(piperidin-1-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.74
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1-piperidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12-6-4-5-11(9-12)10-14-7-2-1-3-8-14;/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2,(H,15,16);1H
Klucz InChI
WLRKCNCUWGKDNO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254270
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)