Merck
ENA497374803
Enamine
N-[2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl]-N-formylformamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl)-N-formylformamide
Inchi Code
1S/C10H13F2NO3/c11-10(12)3-1-8(2-4-10)9(16)5-13(6-14)7-15/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
WDWKUUWOTKPZGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)