Merck
ENA497374543
Enamine
2-{7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer MDL:
Iupac Name
2-(7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-4-3-6-5-7-1-2-8(6)10-7/h6-8H,1-5,9H2
Klucz InChI
NBBCARZMEFEVIR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252528
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252528
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)