Merck
ENA497374496
Enamine
N-(4-phenylbutyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
Numer MDL:
Iupac Name
N-(4-phenylbutyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-3-9-15(10-4-1)11-7-8-14-17-16-12-5-2-6-13-16/h1-6,9-10,12-13,17H,7-8,11,14H2
Klucz InChI
YZJSWWSDXDAMKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252443
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)