Merck
ENA497374392
Enamine
1-(1-methylhydrazin-1-yl)propan-2-ol
Wybierz wielkość
100 MG
2593,35 zł
250 MG
3348,00 zł
500 MG
4804,65 zł
1 G
5922,00 zł
2.5 G
10 806,75 zł
5 G
15 592,05 zł
10 G
22 723,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-252124-100MG
2593,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2593,35 zł
250 MG
3348,00 zł
500 MG
4804,65 zł
1 G
5922,00 zł
2.5 G
10 806,75 zł
5 G
15 592,05 zł
10 G
22 723,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-252124-100MG
2593,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(1-methylhydrazinyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C4H12N2O/c1-4(7)3-6(2)5/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
FEYHGPPSQCQBPR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)