Merck
ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.99
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)