Kluczowe dokumenty
ENA497374262
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-2-methoxyacetate
About This Item
Iupac Name
methyl cyclopropyl(methoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-6(5-3-4-5)7(8)10-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XHLNRJUTEWGDMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251751
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251751
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)