Merck
ENA497374056
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)7-6(8(13)14)11-4-5-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
BXEYZYHEFFQAGD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)