Merck
ENA497374050
Enamine
3-tert-butylazetidine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1594,80 zł
100 MG
2273,40 zł
250 MG
3156,75 zł
500 MG
4853,25 zł
1 G
6169,50 zł
2.5 G
11 902,50 zł
5 G
17 506,80 zł
10 G
25 866,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250841-50MG
1594,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1594,80 zł
100 MG
2273,40 zł
250 MG
3156,75 zł
500 MG
4853,25 zł
1 G
6169,50 zł
2.5 G
11 902,50 zł
5 G
17 506,80 zł
10 G
25 866,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.66
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250841-50MG
1594,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(tert-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2,3)6-4-8-5-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
JLAWHCMNNOIRNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250841
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)