Merck
ENA497373880
Enamine
1-benzyl-3-bromobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.13
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromobenzene
Inchi Code
1S/C13H11Br/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9H2
Klucz InChI
KMBNQIVUWJLMIN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250045
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)