Merck
ENA497373572
Enamine
tert-butyl N-({6-azaspiro[3.4]octan-8-yl}methyl)carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-247408-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.35
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-247408-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl ((6-azaspiro[3.4]octan-8-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-10-7-14-9-13(10)5-4-6-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
JSQIERZWKALRIT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)