Merck
ENA497373114
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1097,55 zł
500 MG
1618,20 zł
1 G
2016,00 zł
2.5 G
4010,85 zł
5 G
7731,45 zł
10 G
14 891,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-203607-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1097,55 zł
500 MG
1618,20 zł
1 G
2016,00 zł
2.5 G
4010,85 zł
5 G
7731,45 zł
10 G
14 891,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.63
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-203607-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h5H,1-4H2
Klucz InChI
OEWAJIAOXWOCTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)