Merck
ENA490048094
Enamine
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
Wybierz wielkość
50 MG
1667,25 zł
100 MG
2486,25 zł
250 MG
3545,10 zł
500 MG
5586,75 zł
1 G
7160,40 zł
2.5 G
14 040,00 zł
5 G
20 773,35 zł
10 G
30 800,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250403-50MG
1667,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1667,25 zł
100 MG
2486,25 zł
250 MG
3545,10 zł
500 MG
5586,75 zł
1 G
7160,40 zł
2.5 G
14 040,00 zł
5 G
20 773,35 zł
10 G
30 800,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250403-50MG
1667,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h7,10H,2-5H2,1H3/t7-,8+
Klucz InChI
FMNOPHVZUCKHFN-OCAPTIKFSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)