Merck
ENA490048089
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
5 G
12 682,80 zł
10 G
18 807,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250334-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1509,30 zł
250 MG
2170,35 zł
500 MG
3410,55 zł
1 G
4375,80 zł
2.5 G
8570,25 zł
5 G
12 682,80 zł
10 G
18 807,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-250334-100MG
1509,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-4-5(3-9-10)6-2-7(6)8(11)12/h3-4,6-7H,2H2,1H3,(H,11,12)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
BLAROOKLCXZXMV-NKWVEPMBSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)