Merck
ENA490047999
Enamine
1-methoxyisoquinolin-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
Numer MDL:
mp
56-60
Iupac Name
1-methoxy-5-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-8-3-2-4-9(11)7(8)5-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
Klucz InChI
WMABIBWLZLPHKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250024
Melting Point
56-60
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250024
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)