Merck
ENA490047856
Enamine
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7-3-5(4-7)2-6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
Klucz InChI
SULSAMHWNZHLND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)