Merck
ENA490047810
Enamine
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
Numer MDL:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)3-1-7(2-4-8)5-6(7)11;/h6H,1-5,11H2;1H
Klucz InChI
JVOLMVVFOOGYNW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)