Merck
ENA490047782
Enamine
2-[cyclobutyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.65
Numer MDL:
Iupac Name
N-cyclobutyl-N-methylglycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(5-7(9)10)6-3-2-4-6;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Klucz InChI
WHCULAUOSUMMRD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249287
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249287
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)