Merck
ENA490047704
Enamine
rac-methyl (3R,4S)-1-methyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.74
Numer MDL:
Iupac Name
methyl (3S,4R)-1-methyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-14-8-11(10-6-4-3-5-7-10)12(9-14)13(15)16-2;/h3-7,11-12H,8-9H2,1-2H3;1H/t11-,12+;/m0./s1
Klucz InChI
ZARJSZGXVPWETL-ZVWHLABXSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249088
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249088
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)