Merck
ENA490047663
Enamine
N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-8(12)10-5-3-7-11-6-2-4-9(11)13/h2-7H2,1H3,(H,10,12)
Klucz InChI
OAUYENAPBFTAQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248975
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248975
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)