Merck
ENA490047488
Enamine
4-(propane-1-sulfonamido)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.78
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(propylsulfonyl)amino]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO4S2/c1-2-7-16(12,13)11-8-3-5-9(6-4-8)17(10,14)15/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
PQQNJEQXJQSNQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248493
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248493
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)