Merck
ENA490047396
Enamine
methyl N-(1-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-3-pyrrolidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-9-4-3-6(5-9)8-7(10)11-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,10)
Klucz InChI
UPBOVENUHUGTJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248180
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248180
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)