Merck
ENA490047199
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O/c7-6(8,9)3-13-5-11-2-1-4(10)12-5/h1-2H,3H2,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
RTTWPZSZAYCRKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)