Kluczowe dokumenty
ENA490047038
Enamine
2-methyl-2-(4-oxooxolan-3-yl)propanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-methyl-2-(4-oxotetrahydrofuran-3-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-8(2,5-9)6-3-11-4-7(6)10/h6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WOYZIUAJIQNTAF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
HPA058727HPA032131HPA041127
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Gene Information
human ... OSBPL5(114879)
Gene Information
human ... OSBPL5(114879)
Gene Information
human ... OSBPL6(114880)
Gene Information
human ... OSBPL2(9885)
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247080
  • Certyfikaty analizy (CoA)
    Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
    To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.