Merck
ENA490046874
Enamine
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(2,4-7)6-3;/h6-7H,4H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
YXNUESIZYFNXOC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245125
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)