Merck
ENA490046791
Enamine
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H6N4O/c13-8-11-2-1-6(12-8)7-5-9-3-4-10-7/h1-5H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
BVXYMTKEEZLJNG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227136
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)