Merck
ENA465564213
Enamine
2-amino-4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.48
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-4,6-dichloronicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2.ClH/c7-2-1-3(8)10-5(9)4(2)6(11)12;/h1H,(H2,9,10)(H,11,12);1H
Klucz InChI
SLMKWZDYCGXROL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246346
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246346
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)