Merck
ENA465563312
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3-(aminomethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.4
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4S)-3-(aminomethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25FN2O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-9-8-15(13(10-19)11-20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13,15H,8-11,19H2,1-3H3/t13-,15-/m1/s1
Klucz InChI
IWJGXWXLGKKCJJ-UKRRQHHQSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245723
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245723
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)