Merck
ENA465563278
Enamine
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
705,60 zł
250 MG
922,05 zł
500 MG
1331,55 zł
1 G
1653,30 zł
2.5 G
3537,00 zł
5 G
6467,85 zł
10 G
11 890,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-245279-100MG
705,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
705,60 zł
250 MG
922,05 zł
500 MG
1331,55 zł
1 G
1653,30 zł
2.5 G
3537,00 zł
5 G
6467,85 zł
10 G
11 890,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-245279-100MG
705,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
POUFPTLBFFPOEG-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)