Merck
ENA465563157
Enamine
3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]piperidin-3-ol dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)piperidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4O.2ClH/c13-8(2-1-3-9-6-8)7-12-5-4-10-11-12;;/h4-5,9,13H,1-3,6-7H2;2*1H
Klucz InChI
DJBUIUILADHEEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244052
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244052
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)