Merck
ENA465562848
Enamine
1-methyl-1H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.08
Numer MDL:
mp
181-186
Iupac Name
1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-9-6-4-7-2-5(6)3-8-9;;/h3,7H,2,4H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
YURPYYXNMQGFRW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243359
Melting Point
181-186
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243359
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)