Merck
ENA465562813
Enamine
3-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}oxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)benzyl]tetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13F3O3/c14-13(15,16)10-3-1-9(2-4-10)7-12(11(17)18)5-6-19-8-12/h1-4H,5-8H2,(H,17,18)
Klucz InChI
VEJUUPQZBSPJHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206320
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206320
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)