Merck
ENA465562724
Enamine
4-{[(3-methylphenyl)methyl]carbamoyl}benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.3
Numer MDL:
Iupac Name
4-((3-methylbenzyl)carbamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-17-15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
HGJBFFZNDYETDP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)