Merck
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.59
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)