Merck
ENA465562503
Enamine
N-(4-ethoxyphenyl)aminosulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-233424-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-233424-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)10-14(9,11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H2,9,11,12)
Klucz InChI
JUXJENRUALCGOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233424
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)