Merck
ENA465562357
Enamine
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H7N5/c9-8-12-2-1-6(13-8)7-5-10-3-4-11-7/h1-5H,(H2,9,12,13)
Klucz InChI
GOLPWSHQDSVIQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227137
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227137
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)