Merck
ENA465562205
Enamine
5-chloro-3-nitro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.62
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3/c1-5(2)14-8-7(11(12)13)3-6(9)4-10-8/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
OSFVACIDCGQNEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)