Kluczowe dokumenty
ENA458441458
Enamine
2-(isocyanatomethyl)thiophene
About This Item
Iupac Name
2-(isocyanatomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H5NOS/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
CDDYYRHLZPJLPD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51292
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51292
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)