Merck
ENA458439569
Enamine
4-(cyclohexanesulfonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.82
Numer MDL:
Iupac Name
4-(cyclohexylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2S.ClH/c13-15(14,10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
Klucz InChI
FWQWENLVJRLMHL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241365
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)