Merck
ENA458436032
Enamine
2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H12OS/c1-8(2,6-9)7-4-3-5-10-7/h3-5,9H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
IRJPDCQBUPZLAX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)