Merck
ENA458434970
Enamine
5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.29
Numer MDL:
mp
147-148
Iupac Name
5-phenyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C15H14N2O/c18-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9,15-16H,10H2,(H,17,18)
Klucz InChI
SREVNOABLVPRHG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236762
Melting Point
147-148
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236762
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)